Print…
4-(Chloromethyl)styrene ≥90.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-(Chloromethyl)-4-vinylbenzene, 4-Vinylbenzyl Chloride
Estabilização: Stabilised with TBC + ONP + 2-nitro-p-cresol
C1792-25G C1792-250G
TCIAC1792-25GEA 39 EUR
TCIAC1792-25G TCIAC1792-250G
4-(Chloromethyl)styrene ≥90.0% (por GC) estabilizada
4-(Chloromethyl)styrene
Fórmula: C₉H₉Cl
Ponto de ebulição: 229°C
Ponto de Inflamação: 103°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00051362
Número CAS: 1592-20-7
EINECS: 216-471-2
UN: 3265
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %