Print…
1-Chloroethylisopropyl carbonate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
C1787-25G C1787-250G
TCIAC1787-25GEA 25 EUR
TCIAC1787-25G TCIAC1787-250G
1-Chloroethylisopropyl carbonate ≥98.0% (por GC)
1-Chloroethylisopropyl carbonate
Fórmula: C₆H₁₁ClO₃
Ponto de ebulição: 70°C
Número MDL : MFCD04038100
Número CAS: 98298-66-9
UN: 2920
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %