Print…
1-Chloroethylcyclohexyl carbonate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C1786-25G C1786-250G
TCIAC1786-25GEA 23 EUR
TCIAC1786-25G TCIAC1786-250G
1-Chloroethylcyclohexyl carbonate ≥98.0% (por GC)
1-Chloroethylcyclohexyl carbonate
Fórmula: C₉H₁₅ClO₃
Ponto de Inflamação: 84°C
Número MDL : MFCD04038149
Número CAS: 99464-83-2
EINECS: 444-950-8
UN: 1760
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %