Print…
N-Carbobenzoxy-2-nitrobenzenesulphonamide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: N-Cbz-2-nitrobenzenesulphonamide
C1757-25G C1757-5G
TCIAC1757-25GEA 388 EUR
TCIAC1757-25G TCIAC1757-5G
N-Carbobenzoxy-2-nitrobenzenesulphonamide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
N-Carbobenzoxy-2-nitrobenzenesulphonamide
Fórmula: C₁₄H₁₂N₂O₆S
Número MDL : MFCD06797080
Número CAS: 245365-64-4
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 143.0 to 147.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency