Print…
5-Chlorothiophene-2-carboxaldehyde ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C1722-1G C1722-5G
TCIAC1722-1GEA 27 EUR
TCIAC1722-1G TCIAC1722-5G
5-Chlorothiophene-2-carboxaldehyde ≥95.0% (por GC)
5-Chlorothiophene-2-carboxaldehyde
Fórmula: C₅H₃ClOS
Ponto de Inflamação: 97°C
Número MDL : MFCD00047090
Número CAS: 7283-96-7
EINECS: 230-708-7
Encomendar
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %