Print…
Ethyl-(S)-4-Chloro-3-hydroxybutyrate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (S)-4-Chloro-3-hydroxybutyric Acid Ethyl Ester, Ethyl (S)-4-chloro-3-hydroxybutanoate
C1717-25G C1717-5G
TCIAC1717-25GEA 77 EUR
TCIAC1717-25G TCIAC1717-5G
Ethyl-(S)-4-Chloro-3-hydroxybutyrate ≥95.0% (por GC)
Ethyl-(S)-4-Chloro-3-hydroxybutyrate
Fórmula: C₆H₁₁ClO₃
Ponto de ebulição: 96°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00211241
Número CAS: 86728-85-0
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D -13.0 to -16.0 deg (neat)