Print…
2-Chloroquinoline-4-carboxylic acid ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
C1703-25G C1703-5G
TCIAC1703-25GEA 495 EUR
TCIAC1703-25G TCIAC1703-5G
2-Chloroquinoline-4-carboxylic acid ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
2-Chloroquinoline-4-carboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₆ClNO₂
Número MDL : MFCD00023940
Número CAS: 5467-57-2
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %