Print…
N-Chlorosaccharin ≥96.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Chlorobenzo[d]isothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide, 2-Chloro-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-Dioxide
C1674-5G C1674-25G
TCIAC1674-5GEA 140 EUR
TCIAC1674-5G TCIAC1674-25G
N-Chlorosaccharin ≥96.0% (por análise titulométrica)
N-Chlorosaccharin
Fórmula: C₇H₄ClNO₃S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00274277
Número CAS: 14070-51-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9f3b8d4cbfad99088323c9cd4d4ea3316e0467&vid=3f9f3b8d4cbfad99088323c9cd4d4ea3316e0467&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Iodometric Titration) min. 96.0 %
Melting point 144.0 to 149.0 deg-C