Print…
2-Chloro-1,3-dimethylimidazolinium hexafluorophosphate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: CIP, 2-Chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate(V)
C1651-25G C1651-5G
TCIAC1651-25GEA 119 EUR
TCIAC1651-25G TCIAC1651-5G
2-Chloro-1,3-dimethylimidazolinium hexafluorophosphate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2-Chloro-1,3-dimethylimidazolinium hexafluorophosphate
Fórmula: C₅H₁₀ClF₆N₂P
Número MDL : MFCD00191914
Número CAS: 101385-69-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 233.0 to 237.0 deg-C