Print…
Chloromethyl polystyrene resin 1,6 - 1,8 mmol/g, reticulado com 1% DVB (200-400 mesh)
Fornecedor: TCI
C1643-25G C1643-5G
TCIAC1643-25GEA 176 EUR
TCIAC1643-25G TCIAC1643-5G
Chloromethyl polystyrene resin 1,6 - 1,8 mmol/g, reticulado com 1% DVB (200-400 mesh)
Chloromethyl polystyrene resin
Número MDL : MFCD00146406
Número CAS: 55844-94-5
Encomendar
Loading 1.5 to 1.8 mmol/g