Print…
4-Chloro-o-xylene (mistura de isômeros 3 e 4) ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C1626-25G C1626-500G
TCIAC1626-25GEA 16 EUR
TCIAC1626-25G TCIAC1626-500G
4-Chloro-o-xylene (mistura de isômeros 3 e 4) ≥97.0% (por GC)
4-Chloro-o-xylene
Fórmula: C₈H₉Cl
Número MDL : MFCD00000596
Número CAS: 615-60-1
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomer)