Print…
5-Chloro-2-mercaptobenzimidazole ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
C1590-25G C1590-5G
TCIAC1590-25GEA 302 EUR
TCIAC1590-25G TCIAC1590-5G
5-Chloro-2-mercaptobenzimidazole ≥98.0% (por análise titulométrica)
5-Chloro-2-mercaptobenzimidazole
Fórmula: C₇H₅ClN₂S
Número MDL : MFCD01658762
Número CAS: 25369-78-2
EINECS: 246-903-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff2e55c213ee3c740e22b411814dc17711b8fd4b&vid=06feeb222956d1b6018358d79f1e1577920a0eb2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %