Print…
N-Carbobenzoxy-1,5-diaminopentane hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Benzyl (5-aminopentyl)carbamate hydrochloride, Benzyl N-(5-Aminopentyl)carbamate Hydrochloride, N-(5-Aminoamyl)carbamic Acid Benzyl Ester Hydrochloride, N-(5-Aminopentyl)carbamic Acid Benzyl Ester Hydrochloride, Benzyl N-(5-Aminoamyl)carbamate Hydrochloride, N-Cbz-1,5-diaminopentane Hydrochloride
C1520-1G C1520-5G
TCIAC1520-1GEA 58 EUR
TCIAC1520-1G TCIAC1520-5G
N-Carbobenzoxy-1,5-diaminopentane hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
N-Carbobenzoxy-1,5-diaminopentane hydrochloride
Fórmula: C₁₃H₂₀N₂O₂
Número MDL : MFCD00270152
Número CAS: 18807-74-4
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 170.0 to 174.0 deg-C