Print…
Benzyl N-(2-aminoethyl)carbamate hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: N-(2-Aminoethyl)carbamic acid benzyl ester hydrochloride, N-1-Z-1,2-diaminoethane hydrochloride, N-Z-Ethylenediamine hydrochloride, N-Carbobenzoxy-1,2-diaminoethane hydrochloride, N-Cbz-1,2-diaminoethane hydrochloride
C1511-1G C1511-25G C1511-5G
TCIAC1511-1GEA 43 EUR
TCIAC1511-1G TCIAC1511-25G TCIAC1511-5G
Benzyl N-(2-aminoethyl)carbamate hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Benzyl N-(2-aminoethyl)carbamate hydrochloride
Fórmula: C₁₀H₁₄N₂O₂
Ponto de Fusão: 172°C
Número MDL : MFCD00270150
Número CAS: 18807-71-1
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %