Print…
6-Chlorohexanoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
C1507-25G C1507-5G
TCIAC1507-25GEA 173 EUR
TCIAC1507-25G TCIAC1507-5G
6-Chlorohexanoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
6-Chlorohexanoic acid
Fórmula: C₆H₁₁ClO₂
Número MDL : MFCD00061103
Número CAS: 4224-62-8
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef85e678161b0ec35acc09da01c7b7743bbe8b38&vid=ef85e678161b0ec35acc09da01c7b7743bbe8b38&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency