Print…
Ethephon(2-chloroethylphosphonic acid) ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Chloroethylphosphonic acid, Ethephon, (2-Chloroethyl)phosphonic acid
C1456-1G C1456-5G
TCIAC1456-1GEA 87 EUR
TCIAC1456-1G TCIAC1456-5G
Ethephon(2-chloroethylphosphonic acid) ≥98.0% (por análise titulométrica)
Ethephon(2-chloroethylphosphonic acid)
Fórmula: C₂H₆ClO₃P
Ponto de ebulição: 265°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002142
Número CAS: 16672-87-0
EINECS: 240-718-3
UN: 2923
ADR: 8,II
Merck Index: 14,03732
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 73.0 to 78.0 deg-C