Print…
(1R,2R)-(+)-1,2-Cyclohexanediamine-L-tartrate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (1R,2R)-Cyclohexane-1,2-diamine (2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinate, (1R)-trans-1,2-Diaminocyclohexane L-Tartrate
C1449-25G C1449-5G
TCIAC1449-25GEA 37 EUR
TCIAC1449-25G TCIAC1449-5G
(1R,2R)-(+)-1,2-Cyclohexanediamine-L-tartrate ≥98.0% (por análise titulométrica)
(1R,2R)-(+)-1,2-Cyclohexanediamine-L-tartrate
Fórmula: C₆H₁₄N₂
Número MDL : MFCD00191979
Número CAS: 39961-95-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +10.0 to +13.0 deg (C=2.5, H2O)