Print…
Diglycidyl-1,2-cyclohexanedicarboxylate
Fornecedor: TCI
Atenção
C1434-25G C1434-500G
TCIAC1434-25GEA 17 EUR
TCIAC1434-25G TCIAC1434-500G
Diglycidyl-1,2-cyclohexanedicarboxylate
Diglycidyl-1,2-cyclohexanedicarboxylate
Fórmula: C₁₄H₂₀O₆
Número MDL : MFCD00128914
Número CAS: 5493-45-8
EINECS: 226-826-3
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Oxirane oxygen 8.0 to 11.5 %