Print…
4-Carboxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl ≥97.0% (por GC, análise de titulação) radical livre
Fornecedor: TCI
Atenção
C1428-1G C1428-100MG
TCIAC1428-1GEA 285 EUR
TCIAC1428-1G TCIAC1428-100MG
4-Carboxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl ≥97.0% (por GC, análise de titulação) radical livre
4-Carboxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl
Fórmula: C₁₀H₁₈NO₃
Número MDL : MFCD00134569
Número CAS: 37149-18-1
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %