Print…
2-Chloro-1,3-dimethylimidazolinium chloride ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: DMC
C1408-25G C1408-5G
TCIAC1408-25GEA 154 EUR
TCIAC1408-25G TCIAC1408-5G
2-Chloro-1,3-dimethylimidazolinium chloride ≥98.0% (por HPLC)
2-Chloro-1,3-dimethylimidazolinium chloride
Fórmula: C₅H₁₀Cl₂N₂
Número MDL : MFCD09039290
Número CAS: 37091-73-9
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %