(Chloromethyl)triethoxysilane ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
C1402-10G
C1402-25G
TCIAC1402-10GEA
16
EUR
TCIAC1402-10G
TCIAC1402-25G
(Chloromethyl)triethoxysilane ≥95.0% (por GC)
(Chloromethyl)triethoxysilane
Fórmula:
C₇H₁₇ClO₃Si Ponto de ebulição: 180°C Ponto de Inflamação: 47°C |
Número MDL :
MFCD00039354 Número CAS: 15267-95-5 EINECS: 239-311-3 UN: 1993 ADR: 3,III |
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |