Print…
Dichlorocyclohexylmethylsilane ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Cyclohexylmethyldichlorosilane
C1399-25G C1399-5G
TCIAC1399-25GEA 126 EUR
TCIAC1399-25G TCIAC1399-5G
Dichlorocyclohexylmethylsilane ≥97.0% (por GC)
Dichlorocyclohexylmethylsilane
Fórmula: C₇H₁₄Cl₂Si
Ponto de ebulição: 202°C
Ponto de Inflamação: 66°C
Número MDL : MFCD00046333
Número CAS: 5578-42-7
EINECS: 226-956-0
UN: 2987
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %