Print…
4-Chloro-7-chlorosulphonyl-2,1,3-benzoxadiazole ≥97.0% (por análise titulométrica) reagente fluorescente bifuncional
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 4-Chloro-7-chlorosulphonylbenzofurazan, 4-Chloro-2,1,3-benzoxadiazole-7-sulphonyl Chloride
C1394-1G C1394-5G
TCIAC1394-1GEA 118 EUR
TCIAC1394-1G TCIAC1394-5G
4-Chloro-7-chlorosulphonyl-2,1,3-benzoxadiazole ≥97.0% (por análise titulométrica) reagente fluorescente bifuncional
4-Chloro-7-chlorosulphonyl-2,1,3-benzoxadiazole
Fórmula: C₆H₂Cl₂N₂O₃S
Número MDL : MFCD00191405
Número CAS: 142246-48-8
UN: 3261
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C