Print…
2-Ethylhexyl cyanoacetate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Octyl Cyanoacetate, Cyanoacetic Acid 2-Ethylhexyl Ester, 2-Ethylhexyl Cyanoacetate, EHCA, Cyanoacetic Acid Octyl Ester
C1384-25ML C1384-500ML
TCIAC1384-25MLEA 26 EUR
TCIAC1384-25ML TCIAC1384-500ML
2-Ethylhexyl cyanoacetate ≥98.0% (por GC)
2-Ethylhexyl cyanoacetate
Fórmula: C₁₁H₁₉NO₂
Peso Molecular: 197.28 g/mol
Número MDL : MFCD00019843
Número CAS: 13361-34-7
EINECS: 236-425-5
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %