Print…
(Chloromethyl)isopropoxydimethylsilane ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Chloromethyl-dimethyl-propan-2-yloxysilane
C1370-25ML C1370-5ML
TCIAC1370-25MLEA 202 EUR
TCIAC1370-25ML TCIAC1370-5ML
(Chloromethyl)isopropoxydimethylsilane ≥96.0% (por GC)
(Chloromethyl)isopropoxydimethylsilane
Fórmula: C₆H₁₅ClOSi
Peso Molecular: 166.72 g/mol
Ponto de ebulição: 145°C
Ponto de Inflamação: 28°C
Número MDL : MFCD00010605
Número CAS: 18171-11-4
UN: 1993
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %