Print…
[4-Chloro-6-(2,3-xylidino)-2-pyrimidinylthio]acetic acid ≥99.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-((4-Chloro-6-((2,3-dimethylphenyl)amino)pyrimidin-2-yl)thio)acetic acid, WY-14643, Pirinixic acid
C1323-1G C1323-5G
TCIAC1323-1GEA 145 EUR
TCIAC1323-1G TCIAC1323-5G
[4-Chloro-6-(2,3-xylidino)-2-pyrimidinylthio]acetic acid ≥99.0% (por HPLC, análise de titulação)
[4-Chloro-6-(2,3-xylidino)-2-pyrimidinylthio]acetic acid
Fórmula: C₁₄H₁₄ClN₃O₂S
Número MDL : MFCD00191335
Número CAS: 50892-23-4
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in Methanol almost transparency