Print…
Methyl-4-chloro-2-methylbutyrate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C1319-25G C1319-5G
TCIAC1319-25GEA 138 EUR
TCIAC1319-25G TCIAC1319-5G
Methyl-4-chloro-2-methylbutyrate ≥98.0% (por GC)
Methyl-4-chloro-2-methylbutyrate
Fórmula: C₆H₁₁ClO₂
Ponto de ebulição: 81°C
Número MDL : MFCD00198001
Número CAS: 13888-03-4
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %