Print…
1-Chloro-9,10-bis(phenylethynyl)anthracene ≥96.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C1289-1G C1289-10G
TCIAC1289-1GEA 26 EUR
TCIAC1289-1G TCIAC1289-10G
1-Chloro-9,10-bis(phenylethynyl)anthracene ≥96.0% (por HPLC)
1-Chloro-9,10-bis(phenylethynyl)anthracene
Fórmula: C₃₀H₁₇Cl
Número MDL : MFCD00012047
Número CAS: 41105-35-5
EINECS: 255-220-1
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%