Print…
2-Methylindole-3-carboxamide ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
C1255-1G C1255-5G
TCIAC1255-1GEA 95 EUR
TCIAC1255-1G TCIAC1255-5G
2-Methylindole-3-carboxamide ≥98.0% (por análise titulométrica)
2-Methylindole-3-carboxamide
Fórmula: C₁₀H₁₀N₂O
Número MDL : MFCD00143101
Número CAS: 67242-60-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 224.0 to 227.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency