Print…
2-Chloro-2-oxo-1,3,2-dioxaphospholane ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
C1250-25G C1250-5G
TCIAC1250-25GEA 213 EUR
TCIAC1250-25G TCIAC1250-5G
2-Chloro-2-oxo-1,3,2-dioxaphospholane ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
2-Chloro-2-oxo-1,3,2-dioxaphospholane
Fórmula: C₂H₄ClO₃P
Ponto de ebulição: 91°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00043138
Número CAS: 6609-64-9
EINECS: 229-560-6
UN: 3265
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %