Print…

3-(Chloromethyl)-3-methyloxetane ≥98.0% (por GC)

Fornecedor: TCI
Atenção

Sinônimos: 2-(Chloromethyl)-2-methyl-1,3-epoxypropane

C1229-25G C1229-5G
TCIAC1229-25GEA 130 EUR
TCIAC1229-25G TCIAC1229-5G
3-(Chloromethyl)-3-methyloxetane ≥98.0% (por GC)
3-(Chloromethyl)-3-methyloxetane
Fórmula: C₅H₉ClO
Peso Molecular: 120.58 g/mol
Ponto de ebulição: 88°C
Número MDL : MFCD01709552
Número CAS: 822-48-0
UN: 1993
ADR: 3 III

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR