Print…
2-(Chloromethyl)-3,5-dioxahex-1-ene ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C1198-5G C1198-1G
TCIAC1198-5GEA 206 EUR
TCIAC1198-5G TCIAC1198-1G
2-(Chloromethyl)-3,5-dioxahex-1-ene ≥96.0% (por GC)
2-(Chloromethyl)-3,5-dioxahex-1-ene
Fórmula: C₅H₉ClO₂
Ponto de ebulição: 63°C
Número MDL : MFCD00130115
Número CAS: 105104-40-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %