Print…
1-Chloro-2-(chloromethyl)-3,5-dioxahexane ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1,3-Dichloro-2-(methoxymethoxy)propane, 1,1-Bis(chloromethyl)-2,4-dioxapentane
C1197-25G C1197-5G
TCIAC1197-25GEA 144 EUR
TCIAC1197-25G TCIAC1197-5G
1-Chloro-2-(chloromethyl)-3,5-dioxahexane ≥95.0% (por GC)
1-Chloro-2-(chloromethyl)-3,5-dioxahexane
Fórmula: C₅H₁₀Cl₂O₂
Peso Molecular: 173.03 g/mol
Ponto de ebulição: 95°C
Número MDL : MFCD00130114
Número CAS: 70905-45-2
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %