Print…
(S)-(+)-1-Chloro-2-methylbutane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
C1188-10ML C1188-25ML
TCIAC1188-10MLEA 59 EUR
TCIAC1188-10ML TCIAC1188-25ML
(S)-(+)-1-Chloro-2-methylbutane ≥98.0% (por GC)
(S)-(+)-1-Chloro-2-methylbutane
Fórmula: C₅H₁₁Cl
Ponto de ebulição: 100°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00221494
Número CAS: 40560-29-0
UN: 1107
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +1.3 to +2.3 deg (neat)