Print…
Isopropyl crotonate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C1183-25ML C1183-500ML
TCIAC1183-25MLEA 53 EUR
TCIAC1183-25ML TCIAC1183-500ML
Isopropyl crotonate ≥98.0% (por GC)
Isopropyl crotonate
Fórmula: C₇H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 147°C
Número MDL : MFCD00059053
Número CAS: 6284-46-4
UN: 3272
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %