Print…
(3-Chloro-2-hydroxypropyl)trimethylammonium chloride ∼65% em água
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Chloro-2-hydroxy-N,N,N-trimethylpropan-1-aminium chloride(65% in water), 3-Chloro-2-hydroxy-N,N,N-trimethylpropan-1-aminium chloride
C1180-25ML C1180-500ML
TCIAC1180-25MLEA 18 EUR
TCIAC1180-25ML TCIAC1180-500ML
(3-Chloro-2-hydroxypropyl)trimethylammonium chloride ∼65% em água
(3-Chloro-2-hydroxypropyl)trimethylammonium chloride
Fórmula: C₆H₁₅Cl₂NO
Peso Molecular: 188.09 g/mol
Número MDL : MFCD00055655
Número CAS: 3327-22-8
EINECS: 222-048-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca7011b2981520bd8038b2384db09a3bbe40e6a5&vid=6dae42750d5660a466037c2c39e60bfe509f83e7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Concentration (Argentmetric Titration) 65.0 to 73.0 w/w%
Concentration (Nonaqueous Titration) 65.0 to 73.0 w/w%
Water max. 35.0 %
pH 4.8 to 6.4 (50g/L, 25deg-C)