Print…
Butyl-2-chloroethyl ether ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-(2-Chloroethoxy)butane, 2-Chloroethyl Butyl Ether
C1171-25ML C1171-5ML
TCIAC1171-25MLEA 140 EUR
TCIAC1171-25ML TCIAC1171-5ML
Butyl-2-chloroethyl ether ≥98.0% (por GC)
Butyl-2-chloroethyl ether
Fórmula: C₆H₁₃ClO
Ponto de ebulição: 50°C
Ponto de Inflamação: 46°C
Número MDL : MFCD00059051
Número CAS: 10503-96-5
UN: 3271
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afcd07966828ae1b9ab9e5e0807a8e74a4f72c79&vid=afcd07966828ae1b9ab9e5e0807a8e74a4f72c79&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %