Print…
3-Chloropropyldimethoxymethylsilane ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-(Methyldimethoxysilyl)propyl Chloride, (3-Chloropropyl)dimethoxy(methyl)silane
C1168-25G C1168-5G
TCIAC1168-25GEA 99 EUR
TCIAC1168-25G TCIAC1168-5G
3-Chloropropyldimethoxymethylsilane ≥95.0% (por GC)
3-Chloropropyldimethoxymethylsilane
Fórmula: C₆H₁₅ClO₂Si
Ponto de ebulição: 185°C
Ponto de Inflamação: 49°C
Número MDL : MFCD00053912
Número CAS: 18171-19-2
EINECS: 242-056-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %