Print…
Naftifine hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Naftifine HCl, (E)-N-methyl-N-(naphthalen-1-ylmethyl)-3-phenylprop-2-en-1-amine hydrochloride, AW 105843, SN 105843, N-trans-Cinnamyl-N-methyl-(1-naphthylmethyl)amine hydrochloride
C1162-1G C1162-5G
TCIAC1162-1GEA 90 EUR
TCIAC1162-1G TCIAC1162-5G
Naftifine hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Naftifine hydrochloride
Fórmula: C₂₁H₂₁N
Número MDL : MFCD00059047
Número CAS: 65473-14-5
Merck Index: 14,06355
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 174.0 to 180.0 deg-C