Print…
2-(1-Cyclohexenyl)cyclohexanone ≥85.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
C1160-25ML C1160-500ML
TCIAC1160-25MLEA 16 EUR
TCIAC1160-25ML TCIAC1160-500ML
2-(1-Cyclohexenyl)cyclohexanone ≥85.0% (por GC)
2-(1-Cyclohexenyl)cyclohexanone
Fórmula: C₁₂H₁₈O
Ponto de ebulição: 275°C
Número MDL : MFCD00013796
Número CAS: 1502-22-3
EINECS: 216-120-3
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %