Print…
Ethyl-2-cyanopropionate 97,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Ethyl 2-cyanopropanoate, 2-Cyanopropionic Acid Ethyl Ester
C1083-25ML C1083-5ML
TCIAC1083-25MLEA 124 EUR
TCIAC1083-25ML TCIAC1083-5ML
Ethyl-2-cyanopropionate 97,0 GC_ASSAY_METHOD
Ethyl-2-cyanopropionate
Fórmula: C₆H₉NO₂
Peso Molecular: 127.14 g/mol
Ponto de ebulição: 193°C
Ponto de Inflamação: 96°C
Número MDL : MFCD00013812
Número CAS: 1572-99-2
EINECS: 216-393-9
UN: 3276
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=116f04873278651932f9311e5ac6403ba5f7ebb9&vid=116f04873278651932f9311e5ac6403ba5f7ebb9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %