Print…
Cystamine sulphate hydrate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
C1063-25G C1063-500G
TCIAC1063-25GEA 29 EUR
TCIAC1063-25G TCIAC1063-500G
Cystamine sulphate hydrate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Cystamine sulphate hydrate
Fórmula: C₄H₁₂N₂S₂
Número MDL : MFCD00060254
Número CAS: 16214-16-7
EINECS: 240-340-9
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0% (calcd.on anh.substance)
Water max. 7.0 %