Print…
3-Chloropropylamine hydrochloride ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Chloropropan-1-amine hydrochloride
C1062-25G C1062-100G
TCIAC1062-25GEA 16 EUR
TCIAC1062-25G TCIAC1062-100G
3-Chloropropylamine hydrochloride ≥97.0% (por análise titulométrica)
3-Chloropropylamine hydrochloride
Fórmula: C₃H₈ClN
Peso Molecular: 130.01 g/mol
Número MDL : MFCD00012913
Número CAS: 6276-54-6
EINECS: 228-474-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=009cf55dc674e088072d45bc3015b6e2cabbd23e&vid=009cf55dc674e088072d45bc3015b6e2cabbd23e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 147.0 to 153.0 deg-C