Print…
Vinyl-2-chlorobenzoate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Fornecedor: TCI
Atenção
Estabilização: Stabilised with hydroquinone (HQ)
C1048-25G C1048-5G
TCIAC1048-25GEA 410 EUR
TCIAC1048-25G TCIAC1048-5G
Vinyl-2-chlorobenzoate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Vinyl-2-chlorobenzoate
Fórmula: C₉H₇ClO₂
Ponto de ebulição: 130°C
Número MDL : MFCD00059479
Número CAS: 15721-27-4
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %