Print…
Chlorocarbonylsulphenyl chloride ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
C1043-25G C1043-5G
TCIAC1043-25GEA 147 EUR
TCIAC1043-25G TCIAC1043-5G
Chlorocarbonylsulphenyl chloride ≥97.0% (por análise titulométrica)
Chlorocarbonylsulphenyl chloride
Fórmula: CCl₂OS
Ponto de ebulição: 98°C
Ponto de Inflamação: 62°C
Número MDL : MFCD00000703
Número CAS: 2757-23-5
EINECS: 220-415-2
UN: 3265
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %