Print…
Carbazole-9-carbonyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
C1031-1G C1031-25G C1031-5G
TCIAC1031-1GEA 92 EUR
TCIAC1031-1G TCIAC1031-25G TCIAC1031-5G
Carbazole-9-carbonyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Carbazole-9-carbonyl chloride
Fórmula: C₁₃H₈ClNO
Número MDL : MFCD00059689
Número CAS: 73500-82-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 106.0 deg-C