Print…
Methyl-3-(4-methoxycarbonylphenyl)propionate ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 3-(4-Carboxyphenyl)propionic Acid Dimethyl Ester, 3-(4-Methoxycarbonylphenyl)propionic Acid Methyl Ester, Methyl 4-(3-methoxy-3-oxopropyl)benzoate
C1029-25G C1029-5G
TCIAC1029-25GEA 397 EUR
TCIAC1029-25G TCIAC1029-5G
Methyl-3-(4-methoxycarbonylphenyl)propionate ≥97.0% (por análise titulométrica)
Methyl-3-(4-methoxycarbonylphenyl)propionate
Fórmula: C₁₂H₁₄O₄
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00059305
Número CAS: 40912-11-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ester Value) min. 97.0 %
Melting point 33.0 to 37.0 deg-C