Print…
Propyl cyanoacetate ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Propyl 2-cyanoacetate, Cyanoacetic Acid Propyl Ester
C1016-25ML C1016-500ML
TCIAC1016-25MLEA 22 EUR
TCIAC1016-25ML TCIAC1016-500ML
Propyl cyanoacetate ≥99.0% (por GC)
Propyl cyanoacetate
Fórmula: C₆H₉NO₂
Peso Molecular: 127.14 g/mol
Ponto de ebulição: 216°C
Ponto de Inflamação: 108°C
Número MDL : MFCD00015784
Número CAS: 14447-15-5
EINECS: 238-424-5
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %