Print…
2-Ethylhexyl-2-cyano-3,3-diphenylacrylate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-Ethylhexyl 2-cyano-3,3-diphenylacrylate, Octyl 2-Cyano-3,3-diphenylacrylate, 2-Cyano-3,3-diphenylacrylic Acid 2-Ethylhexyl Ester, Octocrylene
C0968-25G C0968-500G C0968-100G
TCIAC0968-25GEA 28 EUR
TCIAC0968-25G TCIAC0968-500G TCIAC0968-100G
2-Ethylhexyl-2-cyano-3,3-diphenylacrylate ≥98.0% (por GC)
2-Ethylhexyl-2-cyano-3,3-diphenylacrylate
Fórmula: C₂₄H₂₇NO₂
Peso Molecular: 361.49 g/mol
Ponto de ebulição: 218°C
Ponto de Fusão: –10°C
Ponto de Inflamação: 203°C
Número MDL : MFCD00059260
Número CAS: 6197-30-4
EINECS: 228-250-8
Merck Index: 14,06756
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %