Print…
Ethyl-3-cyclohexene-1-carboxylate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 3-Cyclohexene-1-carboxylic Acid Ethyl Ester
C0966-25ML C0966-5ML
TCIAC0966-25MLEA 167 EUR
TCIAC0966-25ML TCIAC0966-5ML
Ethyl-3-cyclohexene-1-carboxylate ≥95.0% (por GC)
Ethyl-3-cyclohexene-1-carboxylate
Fórmula: C₉H₁₄O₂
Peso Molecular: 154.21 g/mol
Ponto de ebulição: 195°C
Número MDL : MFCD00037158
Número CAS: 15111-56-5
EINECS: 239-161-9
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %